Filtros de jeringa, Corning®
Proveedor: Corning
431215 431218 431219 431220 431221 431222 431224 431225 431227 431229 431231
516-1951EA 149.29 EUR
516-1951 516-1952 516-1953 516-1954 516-1955 516-1956 516-1957 516-1958 516-1959 516-1960 516-1961
Filtros de jeringa, Corning®
Filtros Filtros de jeringas
Los filtros de jeringa están disponibles con una selección de tipo de membrana: polietersulfona (PES) para baja unión a proteínas y velocidades de flujo más rápidas; acetato de celulosa sin tensioactivos (SFCA), con o sin prefiltro, para una menor unión a proteínas; Politetrafluoroetileno (PTFE) para resistencia química; celulosa regenerada (RC): la mejor opción para la compatibilidad con DMSO; y nailon (NY), que es hidrofílico, libre de tensioactivos y de extracción mínima.
  • 100% de integridad probada
  • Con certificado de no pirogénico y no citotóxico
Fabricado de acuerdo con las normas ISO 9002
516-1959 is recommended as in-line air filter.
Available in 4, 15, 25, 26, and 50 mm diameter filters.Redesigned 26 mm filter increases effective filtration area resulting in faster flow rates and higher throughput. 50 mm fluoropolymer resin vent filters help prevent aggressive solvents from damaging vacuum lines and pumps.