Centrífugas de sobremesa/sobre el suelo, con ventilación/refrigeración, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Proveedor: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 10490 EUR
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrífugas de sobremesa/sobre el suelo, con ventilación/refrigeración, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Centrífugas de alta calidad con un rendimiento excelente y una amplia gama de accesorios para garantizar un funcionamiento rápido y sin problemas para las tareas diarias del laboratorio.
  • Bloqueo de tapa motorizada
  • Panel de control N estándar para la introducción rápida y precisa de parámetros con las teclas de selección del teclado de membrana, pantalla que muestra los parámetros durante la centrifugación y capacidad de almacenamiento para 3 programas
  • Opción de ampliación del panel de control (panel tipo S), muy fácil de usar (con capacidad de almacenamiento para 89 programas y una amplia variedad de funciones adicionales)
  • Control de temperatura de los modelos con refrigeración en un intervalo de –20 a +40 °C
  • Funciones de seguridad: desconexión por desequilibrio de rotor, reconocimiento de rotor automático, bloqueo y sujeción de tapa durante el funcionamiento del rotor, sistema de protección para evitar la caída de la tapa, protección frente al sobrecalentamiento del motor y protección frente al sobrecalentamiento de la cámara
Con una capacidad máxima de 3 litros por ciclo, estas centrífugas son de máxima utilidad en las clínicas, los laboratorios y los departamentos de investigación y desarrollo.
Información para pedidos: rotores y adaptadores disponibles por separado.