VWR®, Vasos de precipitado, de forma baja
Proveedor: VWR Collection
213-0278EA 87.5 EUR
213-0278 213-0279 213-0280 213-0281 213-0282 213-0283 213-0284 213-0285 213-0286 213-0287 213-0288 213-0289 213-0290 213-0291 213-0292 213-0293 213-0294 213-0295 213-0296 213-0297 213-0298 213-0299 213-0300 213-0301 213-0302 213-0303 213-0304 213-0305
VWR®, Vasos de precipitado, de forma baja
Vasos de precipitados
Acero inoxidable 18/8.
  • Sólidos y duraderos
  • Excelente resistencia térmica
  • Acabado suave que facilita y agiliza la limpieza
Gama completa de vasos de precipitado metálicos para una gran variedad de aplicaciones en el laboratorio. Para uso con materiales corrosivos. Disponibles con reborde o con pico y con o sin asa.