Vasos de precipitados, de alta resistencia, Berzelius, forma alta, vidrio borosilicato, PYREX
Proveedor: SciLabware
1004-150 1004-250 1004-600
BIBB1004-150EA 96.4 EUR
BIBB1004-150 BIBB1004-250 BIBB1004-600
Vasos de precipitados, de alta resistencia, Berzelius, forma alta, vidrio borosilicato, PYREX
Vasos de precipitados
Fabricado en vidrio de borosilicato PYREX®.
  • Paredes más gruesas y bases más pesadas
  • Bordes y caño reforzados, menos propensos a romperse durante el lavado
  • Impreso con código de seguimiento para descargar el certificado de lote
Estos vasos de alta resistencia con graduaciones blancas y punto de marcado están diseñados para una mayor vida útil y una mayor seguridad para el usuario.