Abrigos de mujer, poliéster/algodón, 245
Proveedor: UVEX
8151.007 8151.009 8151.008 8151.001 8151.002 8151.003 8151.004 8151.005 8151.006
UVEX8151.007EA 46.1 EUR
UVEX8151.007 UVEX8151.009 UVEX8151.008 UVEX8151.001 UVEX8151.002 UVEX8151.003 UVEX8151.004 UVEX8151.005 UVEX8151.006
Abrigos de mujer, poliéster/algodón, 245
Ropa de trabajo
Batas de laboratorio para señoras, fabricadas con un 65% de poliéster y un 35% de algodón.
  • Cuello reversible
  • Botones de presión de acero inoxidable ocultos
  • Dos bolsillos laterales, un bolsillo en el pecho
  • Ajuste ligeramente entallado
  • Cumple con la norma Öko-Tex® 100
Color: Blanco
Peso: 200 g/m²
Longitud de la espalda: aprox. 105 cm