Guantes de nitrilo, uvex u-fit
Proveedor: UVEX
6059609 6059608
UVEX6059609EA 23.6 EUR
UVEX6059609 UVEX6059608
Guantes de nitrilo, uvex u-fit
Guantes
Estos guantes de seguridad desechables proporcionan una protección fiable contra las salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas.
  • Buen agarre con la superficie rugosa
  • Muy buena resistencia a la abrasión
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Excelente sensación táctil
  • Muy buen ajuste
  • Flexibilidad extremadamente alta
Las aplicaciones típicas son: Trabajos de ensamblaje de precisión, inspección, periodos cortos de manipulación de productos químicos, taller de pintura (como protección contra salpicaduras), procesamiento de alimentos y limpieza suave.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Tipo B (KPT); AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos