Guantes de nitrilo, uvex u-fit lite
Proveedor: UVEX
6059709 6059707 6059708
UVEX6059709EA 0 EUR
UVEX6059709 UVEX6059707 UVEX6059708
Guantes de nitrilo, uvex u-fit lite
Guantes
Estos guantes de seguridad desechables proporcionan una protección fiable contra las salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas.
  • Buen agarre gracias a las puntas de los dedos rugosas
  • Buena resistencia mecánica
  • Sin silicona según la prueba de impresión, sin aceleradores
  • Excelente sensación táctil
  • Muy buen ajuste, flexibilidad extremadamente alta
  • Alta resistencia a la grasa y al aceite
Las aplicaciones típicas son: Trabajos de ensamblaje de precisión, inspección, periodos cortos de manipulación de productos químicos, taller de pintura (como protección contra salpicaduras), procesamiento de alimentos y limpieza suave.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Tipo C (K); AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos