Vasos de precipitados, forma baja, Corning®.
Proveedor: Corning
1000P-100 1000P-150 1000P-1L 1000P-250 1000P-2L 1000P-400 1000P-50 1000P-5L 1000P-600 1000P-25 1000P-3L
CORN1000P-100EA 35.23 EUR
CORN1000P-100 CORN1000P-150 CORN1000P-1L CORN1000P-250 CORN1000P-2L CORN1000P-400 CORN1000P-50 CORN1000P-5L CORN1000P-600 CORN1000P-25 CORN1000P-3L
Vasos de precipitados, forma baja, Corning®.
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia a la temperatura
  • Autoclavable
Con impreso con graduaciones azules.