VWR®, Frascos de Cultivo celular, No Tratados o Tratados
Proveedor: VWR Collection
734-2311EA 202 EUR
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR®, Frascos de Cultivo celular, No Tratados o Tratados
Matraces Matraces de cultivo de células
Los frascos de cultivo de células y tejidos son perfectos para el crecimiento celular.
  • Disponible con cinco áreas de crecimiento diferentes
  • La superficie del frasco es plana y sin estrías para maximizar el área de crecimiento útil
  • Dos tipos de tapón diferentes que permiten usarlos en sistemas abiertos y cerrados
  • El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso a la pipeta y al raspador de células
  • La parte superior triangular con base ancha brinda estabilidad
  • Fácil apilamiento
  • Área esmerilada cerca del cuello para marcar/escribir fácilmente
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M