Aceite silicona, 100 - 300 mPa.s (20 °C) para baños de aceite, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Polyphenyl-methylsiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07742.0100 1.07742.1000
1.07742.0100EA 96.2 EUR
1.07742.0100 1.07742.1000
Aceite silicona, 100 - 300 mPa.s (20 °C) para baños de aceite, Supelco®
Aceite silicona
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Envase: Packed in plastic bottles.
Pto. Ebullición: >315 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >295 °C
Número MDL: MFCD00132673
Núm. CAS: 68083-14-7