Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Amino
Proveedor: Avantor
HICH81183EA 917 EUR
HICH81183 HICH81190 HICH88205 HICH88217 88217RP HICH88218 96085/N AL-5NH-250DF
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Amino
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L8
Amino de uso general adecuado para uso en fase normal o inversa. Recomendada para el análisis de carbohidratos o como intercambiador aniónico débil.