Avantor® Prevail C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH43818EA 845 EUR
HICH43818 HICH43871 HICH99200 HICH99322 HICH43829 HICH99202 HICH99204 HICH99279 HICH43903 HICH99208 HICH99209 HICH99210 HICH99211 96683/N 99286/N
Avantor® Prevail C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Prevail™ presentan una larga vida útil de la columna tanto en fases móviles altamente acuosas como altamente orgánicas. Todas las fases, excepto Prevail™ Carbohydrate ES, son de sílice. La estabilidad de estas fases es tal que una sola columna puede alternarse entre altamente acuosa para el análisis de analitos altamente polares y altamente orgánica para una fuerte retención de analitos hidrófobos.
  • Estables desde altamente orgánicas a altamente acuosas
  • Fases especiales para aplicaciones específicas
  • Excelente sensibilidad con aplicaciones microbore y ELSD
Flexibilidad para cambiar entre diversas condiciones de fase móvil para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones. Excelente sensibilidad para aplicaciones microbore.
Información accesorios: Utilice cartuchos de protección con soporte (80101/N) y acoplador de columna (HI-081).