Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 382 EUR
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
A general purpose creped cellulose filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Estos filtros extremadamente fuertes presentan una alta resistencia en mojado debido a la adición de una resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas al filtrado de forma significativa. Las resinas, sin embargo, contienen nitrógeno, de modo que estos grados no deberían usarse en estimaciones Kjeldahl, etc.