Centrífugas de sobremesa con ventilación/refrigeración UNIVERSAL 320/320 R
Proveedor: Hettich
1401 1406
521-0903EA 3610 EUR
521-0903 521-0904
Centrífugas de sobremesa con ventilación/refrigeración UNIVERSAL 320/320 R
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Centrífugas de excelente rendimiento y completa gama de accesorios que les permiten realizar prácticamente cualquier tarea de centrifugado.
  • Centrífuga de fácil uso con bloqueo de tapa motorizada, teclado de membrana para la introducción rápida de datos, 10 memorias programables y rotores fácilmente intercambiables
  • Carcasa y tapa de metal, cámara de centrifugación de acero inoxidable y visor en la tapa
  • Funciones de seguridad: bloqueo y sujeción de tapa durante el funcionamiento del rotor, liberación de bloqueo de tapa de emergencia, sistema de protección para evitar la caída de la tapa, protección frente al sobrecalentamiento del motor, protección frente al sobrecalentamiento de la cámara (UNIVERSAL 320 R), desconexión por desequilibrio de rotor y reconocimiento de rotor automático
Información para pedidos: rotores y adaptadores disponibles por separado.