Papeles indicadores de pH, dobles, Rota
Proveedor: VWR Chemicals
85403.600EA 61.2 EUR
85403.600 85404.600 85405.600 85406.600 85407.600 85408.600
Papeles indicadores de pH, dobles, Rota
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Estos papeles indicadores dobles muestran dos colores diferentes para cada valor de pH.
  • Facilidad de uso para lecturas precisas cualitativas
  • Fabricados con papel de alta calidad para ofrecer una buena correspondencia de color del papel con la escala
  • Papeles de rango estrecho con intervalos de graduación de 0,3 unidades de pH en las escalas de color
  • Papeles de rango ancho con intervalos de graduación de hasta 1 unidad de pH en las escalas de color
Información de suministro: Se suministran en bobinas de plástico que garantizan la protección y estabilidad a largo plazo. La bobina es de 5 m de longitud y 10 mm de ancho.