Indicador de pH, de 1 a 11, triple, Rota
Proveedor: Avantor
VWR® Rota®
85409.600EA 80.3 EUR
85409.600
Indicador de pH, de 1 a 11, triple, Rota
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Estos papeles indicadores triples muestran tres colores diferentes para cada valor de pH.
  • Alta precisión gracias a la escala de 3 colores
  • Manipulación sencilla
  • Fabricados con papel de alta calidad para ofrecer una buena correspondencia de color del papel con la escala
El papel triple está especialmente equipado con una barrera hidrófoba entre los diferentes indicadores. Como los diferentes colores no se mezclan, se garantiza un uso óptimo.
Información de suministro: se suministran en bobinas de plástico que garantizan la protección y estabilidad a largo plazo. La bobina es de 6 m de longitud y 14 mm de ancho.