Tiras de pH para muestras coloreadas, Dosatest
Proveedor: VWR Chemicals
85424.602EA 17.3 EUR
85424.602 85425.602 85426.602 85427.602 85428.602 85429.602 85430.602 85431.602 85432.602
Tiras de pH para muestras coloreadas, Dosatest
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Estas tiras Dosatest incorporan la escala de colores y son ideales para determinaciones de pH en soluciones coloreadas.
  • Fiables incluso en muestras coloreadas
  • Versátiles y económicas
  • La tira permanece seca y limpia, independientemente de la muestra
Debido a la escala en la tira, cualquier color de la muestra tendrá el mismo efecto en el color de referencia y en la tira reactiva y esto garantiza lecturas precisas incluso en muestras coloreadas.
La barrera hidrófoba invisible por encima del campo de color superior de la tira evita la acción capilarMore Product Information