Refractómetros digitales automáticos, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Proveedor: Atago
3262
635-0148EA 9130 EUR
635-0148
Refractómetros digitales automáticos, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Refractómetros Refractómetros de mesa de trabajo
Los modelos RX-7000α son refractómetros digitales automáticos que pueden establecer la medición de temperatura internamente y tienen la capacidad de medir el índice de refracción, los grados Brix o la concentración de distintos líquidos de forma rápida y precisa.
El RX 7000α permite medir índices de refracción altos a una temperatura más elevada, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso con aceites y grasas con alto punto de fusión.