Refractómetros digitales automáticos, RX-9000α
Proveedor: Atago
635-0397EA 9780 EUR
635-0397
Refractómetros digitales automáticos, RX-9000α
Refractómetros Refractómetros de mesa de trabajo
Los modelos RX-9000α son refractómetros digitales automáticos que pueden establecer la medición de temperatura internamente y tienen la capacidad de medir el índice de refracción, los grados Brix o la concentración de distintos líquidos de forma rápida y precisa.
  • Un módulo térmico Peltier para controlar la temperatura
  • La medición se inicia automáticamente una vez que la muestra haya alcanzado la temperatura objetivo
  • El índice de refracción y los grados Brix a la temperatura objetivo se muestran rápidamente