Test strips, peróxidos, Dosatest
Proveedor: VWR Chemicals
85433.601EA
29.8
EUR
85433.601
85434.601
85435.601
Test strips, peróxidos, Dosatest
Kits para test medioambiente
Un kit listo para usar que cabe en el bolsillo de la bata de laboratorio.
- Rápido y fiable
- Manipulación sencilla
- Diferentes rangos adaptados a sus necesidades de precisión
Ideal para su control de desinfección. Resultados semi-cuantitativos obtenidos entre 10 y 120 segundos
Las tablas de colores se ajustan y comprueban utilizando soluciones estándar certificadas que son directamente trazables a las normas primarias del NIST.
Envase: Caja con 100 tiras de 6×95 mm