Test strips, ácido peracético, Dosatest®
Proveedor: VWR Chemicals
85437.601EA
39.6
EUR
85437.601
85436.601
85438.601
Test strips, ácido peracético, Dosatest®
Kits para test medioambiente
Un kit listo para usar que cabe en el bolsillo de la bata de laboratorio.
- Rápido y fiable
- Manipulación sencilla
- Diferentes rangos adaptados a sus necesidades de precisión
Ideal para su control de desinfección. Resultados semi-cuantitativos obtenidos entre 10 y 120 segundos
Las tablas de colores se ajustan y comprueban utilizando soluciones estándar certificadas que son directamente trazables a las normas primarias del NIST.
Envase: Caja con 100 tiras de 6×95 mm