Tapones de rosca, DURAN® PURE Premium
Proveedor: DWK Life Sciences
891088679 891081306 898862802 891088678
215-3740EA 16.8 EUR
215-3740 215-3739 215-4773 SCOT891088678
Tapones de rosca, DURAN® PURE Premium
Tapas Tapones de botellas
Las tapas premium se producen y ensamblan con sellos de silicona recubiertos de PTFE previamente limpiados especialmente. Hecho de fluoropolímero (PFA - TpCh260TZ).
  • Excelente resistencia a la temperatura de –196 ° C a + 260 ° C
  • Resistencia química muy alta
  • Alta estanqueidad mediante el uso del sello de silicona recubierto de PTFE
  • Sin aditivos colorantes (se evita la lixiviación de colorantes)