Cajas de almacenamiento de viales criogénicos, para viales con código de barras 2D, Corning®
Proveedor: Corning
8673 8674
479-1889EA 138.38 EUR
479-1889 479-1890
Cajas de almacenamiento de viales criogénicos, para viales con código de barras 2D, Corning®
Cajas Criocajas
Cajas de policarbonato reutilizables.
  • Para viales de 1 y 2 ml
  • Los bordes de la caja facilitan el agarre con guantes