Cajas móviles para materiales peligrosos
Proveedor: CEMO
7718 7805 7719 8318 7720 7806
CEMG7718EA 305 EUR
CEMG7718 CEMG7805 CEMG7719 CEMG8318 CEMG7720 CEMG7806
Cajas móviles para materiales peligrosos
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Estas cajas móviles, con su diseño estable, permiten el almacenamiento limpio y seguro de mercancías sólidas peligrosas pertenecientes a los grupos de embalaje II o III y también están aprobadas para el transporte según los códigos ADR, RID e IMDG.
  • Fácil de manejar, con tapas de colores
  • La tapa con forma especial permite el almacenamiento en dos capas
  • Hasta ocho cajas pueden apilarse con seguridad en un europalé
  • El reborde en la pared del contenedor permite el vaciado con una carretilla elevadora giratoria