Termodesinfectadoras para laboratorios , PG 8583 CD
Proveedor: MIELE
9960950 10224820 10224830 10224270 10224290 10224770 10224780 10203060
MIEL9960950EA 0 EUR
MIEL9960950 MIEL10224820 MIEL10224830 MIEL10224270 MIEL10224290 MIEL10224770 MIEL10224780 MIEL10203060
Termodesinfectadoras para laboratorios , PG 8583 CD
Lavadoras de vidrio
El lavavasos de laboratorio Miele PG 8583 es ​​una solución profesional para vidrio de laboratorio para llevar a cabo experimentos analíticos. Son especialmente cuidadosos con los materiales y los recomiendan los principales fabricantes de cristalería de laboratorio.
  • Touch-on-Metal-Bedienelemente mit dreizeiliger Textanzeige wie Programmname, Ist-/Soll-Temperatur und verbleibende Programmzeit
  • Programmverpflegung für alle Fachrichtungen und freie Programmplätze für nutzerspezifische Programme
  • Frei belegbare Direktzugriffstasten und individuell wählbare Programmnamen für den schnellen Zugriff auf Routineaufgaben
  • AutoOpen/ComfortClose: Für den Nutzer bedeutet ComfortClose einen geringen Kraftaufwand zum Schließen der Tür, da die Tür automatisch zugezogen und verriegelt wird
  • Hygienisches Frischwassersystem mit Frischwasserzulauf für jeden Programmschritt, der Salzbehälter mit ca. 2 kg befindet sich in der Tür
  • Optimierte Sprüharme mit sechs Sensoren, zwei sind für die Überwachung der Rotation der Sprüharme in der Maschine zuständig, die anderen vier überwachen die Sprüharme an Bord von Ladungsträgern
  • Vierfach-Filtersystem mit Großflächen-, Grob-, Glasbruch- und Mikrofeinfilter
Mayor capacidad: El incremento en capacidad es el resultado de las nuevas dimensiones de las cabinas en combinación con una carga optimizada de los cestillos y resulta en ahorros de tiempo, espacio e inversiones. La disponibilidad de material de vidrio es mayor y el trabajo se accelera en horas punta. Se necesita menos espacio para colocar el material al esperar el reprocesamiento. En grandes laboratorios, esto reduce los costes de inversión ya que el mismo volumen de material de vidrio puede ser lavado usando menos cantidad de máquinas y cestillos. La capacidad por ciclo cuando lava por ejemplo matraces redondos de 50-100 ml y botellas se ha incrementado más del 388% comparado con la série G 78xx.
Mayor pureza: Rendimiento de pureza mejorado con la necesidad de una post-limpieza manual. El reprocesamiento higiénico esta garantizado por una tecnología de soldadura por láser especial que resulta en una cabina que no precisa mantenimiento, la cuál, gracias a la reubicación de los elementos calefactores a la bomba calefactora, no presenta rincones ni grietas donde pueda acumularse suciedad y reduce el uso de detergente. No se forman charcos de agua y el material de vidrio de laboratorio queda libre de trazas que podrian impactar en la siguiente série de experimentos analíticos.
Mayor flexibilidad: El nuevo enfoque modular para los cestillos en el área de laboratorio garantizan una máxima flexibilidad combinado con una operación intuitiva ya que los módulos se pueden reconfiguarar para diferentes cargas y reensamblar.Este diseño flexible y las opciones de combinación reducen el número de cestillos necesarios y reducen ambos costes de almacenamiento y adquisición. La variedad de programas permite a los clientes usar programas concretos según el grado de suciedad y el tipo y cantidad de material de vidrio. Además, también es posible compilar programas específicos de clientes para satisfacer la necesidad de una mayor individualidad.
In PG 8583 CD DryPlus hot air drying is the optimum solution for hollow instruments or narrow-lumened laboratory glassware. The upstream H14 HEPA filter ensures optimum particle separation from the drying air. The filter is easily accessible via a side unit.
Certificaciones: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581
Información para pedidos: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.