4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenyl-4-piperidinol
H55418.03 H55418.06
H55418.03EA 66.8 EUR
H55418.03 H55418.06
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006000
Núm. CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0