EDTA sal disódica 7,444 g/l en solución acuosa, AVS TITRINORM
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
88826.9011EA 190 EUR
88826.9011
EDTA sal disódica 7,444 g/l en solución acuosa, AVS TITRINORM
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3