1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H60647.MD H60647.03
H60647.MDEA 151 EUR
H60647.MD H60647.03
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
Formula: C₁₈H₂₈P₂
Pto. de fusión: 66…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142322
Núm. CAS: 136735-95-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Insoluble in water