VWR®, Cubrezapatos, SPP/CPE
Proveedor: VWR Collection
113-8282EA 64.8 EUR
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Cubrezapatos, SPP/CPE
Prendas desechables
Estos cubrezapatos desechables están fabricados con una tela no tejida de SPP con una suela laminada de CPE.
  • Sin costura bajo el pie
  • Suela de diferente color (blanco, azul o negro)
L×Al: 410×170 mm
Peso: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (suela CPE)
* Talla única
Envase: 5 piezas por paquete, 10 paquetes por bolsa, 4 bolsas por caja.