Kit para DNA tisular E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El Kit para DNA tisular E.Z.N.A.® ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento de DNA a partir de una gran variedad de orígenes de muestras, incluidas células y tejidos animales frescos o congelados. Tras la lisis celular, el proceso de purificación de DNA se puede completar en menos de 30 minutos. Se pueden procesar fácilmente hasta 30 mg de tejido cada vez con el sencillo protocolo de DNA tisular E.Z.N.A.®. Con este kit basado en una columna de centrifugación, se pueden procesar una o varias muestras simultáneamente. No son necesarias las extracciones con fenol/cloroformo, ni de pasos que requieren mucho tiempo como la precipitación con isopropanol o etanol. El DNA purificado con el kit de DNA tisular E.Z.N.A.® está listo para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como PCR, transferencia Southern y digestión con enzimas de restricción.
- Aislamiento de DNA a partir de muestras frescas o congeladas
- Procesa 30 mg de tejido en menos de 20 minutos (después de la lisis)
- DNA purificado apto para la mayoría de las aplicaciones posteriores
- Tampones optimizados para garantizar la obtención de DNA puro
- Sin extracciones orgánicas