VWR®, Matraces esféricos de fondo plano y juntas esmeriladas estándar
Proveedor: VWR Collection
201-1381EA 19.1 EUR
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Matraces esféricos de fondo plano y juntas esmeriladas estándar
Matraces Matraces de fondo plano
Vidrio de borosilicato 3.3, incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Baja expansión por calor
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Con graduación y área de marcado. Número de catálogo grabado: cómodo para volver a realizar un pedido.
DIN 12348
Certificaciones: DIN 12348