Kit para DNA en tierra E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D5625-00
D5625-01
D5625-02
D5625-00EA
25.2
EUR
D5625-00
D5625-01
D5625-02
Kit para DNA en tierra E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Kit para DNA en tierra E.Z.N.A.® está formulado para aislar DNA celular de alta pureza a partir de muestras de tierra que suelen contener ácido húmico e inhibidores de PCR. Este kit es eficaz para aislar el DNA de bacterias, hongos y algas difíciles de lisar en una amplia variedad de muestras, como arcilla, arena, turba y tierra calcárea o arcillosa. El DNA aislado se puede usar para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como PCR, transferencia Southern y análisis de SNP.
- Aislamiento de DNA en una hora
- Tampones optimizados para garantizar la obtención de DNA puro
- DNA purificado apto para la mayoría de las aplicaciones posteriores