Aislamiento de DNA genómico a partir de bacterias, Kit de DNA bacteriano E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 584 EUR
D3350-02 D3350-00 D3350-01
Aislamiento de DNA genómico a partir de bacterias, Kit de DNA bacteriano E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Kit para DNA bacteriano E.Z.N.A.® permite el aislamiento rápido y fiable de DNA celular total de alta calidad a partir de una gran variedad de especies bacterianas. Este kit utiliza condiciones de lisis optimizadas y se pueden procesar hasta 1×10⁹ células bacterianas en cada columna. No hay extracciones orgánicas; por tanto, se reducen los desechos plásticos y el tiempo de participación activa para permitir que se procesen varias muestras en paralelo. Las células bacterianas crecen hasta la fase exponencial y se recogen. La pared celular se elimina por digestión con lisozimas y batido con microesferas, seguido de digestión con proteasas. Tras la lisis, se ajustan las condiciones de unión y se aplica la muestra a una columna de centrifugación de DNA HiBind. Dos pasos rápidos de lavado eliminan las trazas de sales y los contaminantes proteicos, y el DNA se eluye finalmente en agua o tampón de elución. El DNA purificado se puede usar directamente en aplicaciones posteriores sin necesidad de más purificación.
  • Adecuado para la mayoría de cepas bacterianas
  • Aislamiento de DNA en menos de 20 minutos (después de la lisis)
  • Los tampones optimizados garantizan DNA puro
  • Sin extracciones orgánicas
  • DNA purificado adecuado para la mayoría de las aplicaciones