2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 69.2 EUR
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, en polvo
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formula: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149104
Núm. CAS: 3470-37-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Form Powder