Homogeneizadores, POLYTRON® System PT 3100 D
Proveedor: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 4530 EUR
441-0750 431-0160 431-0141
Homogeneizadores, POLYTRON® System PT 3100 D
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Modelos con soporte, digitales, intervalo de volumen de 0,1 ml a 10 litros. Potentes unidades para una gran variedad de aplicaciones de dispersión y homogeneización en el laboratorio usando el principio de rotor/estator. Es posible el funcionamiento remoto con control por PC usando el software suministrado y la selección del modo AUTO.
  • Mecanismo de acoplamiento rápido seguro para el cambio rápido de los complementos de dispersión.
  • Control inteligente para una velocidad constante independiente de los cambios de carga.
  • Arranque suave, protección frente a sobrecargas y estabilización de la velocidad.
  • Tres modos de funcionamiento, modo STANDARD, TIMER y AUTO.
  • LCD y teclado para una interfaz digital del usuario mejorada para seleccionar y visualizar una amplia variedad de parámetros del proceso.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 20, seguridad según EN/IEC 61010
Información para pedidos: La unidad de control se suministra con el software para el PC y el cable de conexión al PC. Los complementos de dispersión y los soportes deben solicitarse por separado.