Microcentrífugas, con ventilación/refrigeración, MIKRO 200 / 200 R
Proveedor: Hettich
2400 2405
521-0910EA 2170 EUR
521-0910 521-0911
Microcentrífugas, con ventilación/refrigeración, MIKRO 200 / 200 R
Centrífugas Microcentrífugas
Las gamas MIKRO 200 y 200 R están entre las centrífugas más rápidas de su clase con una velocidad máxima de 15000 min-1 y una fuerza centrífuga máxima de 21382 ×g.
  • Motor de buen funcionamiento y alto rendimiento que cuenta con una unidad de frecuencia que no necesita mantenimiento
  • Bloqueo de tapa motorizada con pantalla digital de fácil lectura y mando giratorio para introducir valores
  • Almacenamiento en memoria para 4 programas
  • MIKRO 200 R: intervalo amplio de valores de –10 °C a +40 °C, función "fast cool", modo de espera que mantiene la temperatura definida, desconexión automática de refrigeración al abrir la tapa
  • Funciones de seguridad: desactivación por detección de desequilibrio, reconocimiento de rotor automático, bloqueo y sujeción de tapa durante el funcionamiento del rotor, sistema de protección para evitar la caída de la tapa, protección frente al sobrecalentamiento del motor y protección frente al sobrecalentamiento de la cámara para MIKRO 200 R
Información para pedidos: Rotores y adaptadores disponibles por separado.