Microcentrífugas con ventilación y refrigeración MIKRO 220/220 R
Proveedor: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 3300 EUR
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Microcentrífugas con ventilación y refrigeración MIKRO 220/220 R
Centrífugas Microcentrífugas
Centrífugas de sobremesa potentes y compactas con un funcionamiento silencioso y suave para procesar tubos de microlitros de 0,2 a 2,0 ml, utilizadas en laboratorios clínicos, así como en investigación genética, virología y bacteriología.
  • Teclado de membrana para la introducción rápida de datos, mando giratorio, carcasa y tapa de metal, cámara de centrifugación de acero inoxidable y visor en la tapa
  • Almacenamiento en memoria para 10 programas
  • Nueve rampas de aceleración y frenado preseleccionables o desaceleración sin detención
  • MIKRO 220 R: intervalo