UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Proveedor: VWR Collection
2J2-0013 2J2-0032
634-0756EA 16100 EUR
634-0756 634-0754
UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Los espectrofotómetros U-3900 y U-3900H son soluciones integrales para investigación. Ofrecen un excelente rendimiento gracias a su baja luz difusa, paso de banda seleccionable y alta energía.
  • La estabilidad del haz doble proporciona una precisión y repetibilidad mejoradas durante períodos de tiempo prolongados
  • Capacidad para atenuar con haz de referencia especies altamente absorbentes para una mejor relación señal/ruido
  • Rango de velocidad de escaneo seleccionable de 1,5 a 2400 nm/min y velocidad de escaneo modificable para la región UV para minimizar aún más el ruido
  • Interfaz a través de USB y formato de computadora portátil o notebook, se puede colocar fácilmente sobre una superficie plana del instrumento (ver imagen)
El U-3900H es útil para medir muestras con alta absorbancia/baja transmitancia y aún así lograr una excelente linealidad.
Información para pedidos: Including sipper systems, alternative cell holders, filter holders and integrating spheres. Please contact your local Avantor specialists.
Información de suministro: UV Solutions for U-3900 software (supplied) offers the flexibility and wide ranging functionality.