Termostatos de calentamiento con baños de acero inoxidable, Alpha
Proveedor: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 1480 EUR
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Termostatos de calentamiento con baños de acero inoxidable, Alpha
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Baños con circuladores extraíbles
The Alpha heating thermostats have an easy to use control console featuring three button operation and large, clear LED display, ensuring easy navigation through the menu. The thermostats are suitable for use with non flammable liquids (water, water/glycol mixtures). Units can provide both internal and external thermostating. Temperature stability of ±0,05 K gives precise heating and cooling suitable for a wide range of applications. Using an optional pump circulation set and a cooling coil, the heating thermostat can be expanded to create a fully fledged thermostating system.
  • Intervalo de temperatura de 25 a 100 °C, resolución de 0,1 °C, estabilidad de la temperatura de ±0,05 K
  • Punto individual de calibración por el usuario, para el recalibrado óptimo de las temperaturas de funcionamiento
  • La velocidad de flujo de la bomba puede reducirse de 15 a 5 l/min mediante un reductor
  • Las funciones de seguridad, como alarmas, advertencias y errores, se muestran en la pantalla LED
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
Información de suministro: Se suministra con un baño de acero inoxidable, reductor de flujo y una pinza de rosca que permiten que el termostato de inmersión se fije a cualquier depósito con un grosor de pared máxima de 25 mm y una capacidad de hasta 50 litros; la temperatura máxima que se puede alcanzar depende del aislamiento del depósito.