Sistema de minitubos, Axygen®
Proveedor: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 39.4 EUR
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Sistema de minitubos, Axygen®
Tubos Microtubos
PP, 100% virgen. El sistema de minitubos de 96 pocillos de Axygen está diseñado para su uso con tapones a presión en tiras de 8 o de 12.
  • Compatible con Beckman, Tecan, Zymark y otras estaciones de trabajo robóticas
  • El diseño de la tapa con una única posición con grabado en cuadrícula alfanumérica garantiza la identificación correcta de la muestra
  • El moldeado en anillos de condensación de la tapa minimiza el riesgo de contaminación cruzada