Microscopios estándar BA210 y BA310
Proveedor: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1620 EUR
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Microscopios estándar BA210 y BA310
Microscopios
These microscopes can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications and can be equipped with phase contrast, darkfield and polarising accessories.
  • Lentes de varias capas para mejorar el contraste incluso con una tinción débil
  • Contraste de fases disponible y posibilidad de campo oscuro con una corredera independiente
  • Platina revestida para un movimiento uniforme
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Información de suministro: Se suministra con filtro azul, llave Allen hexagonal, aceite de inmersión y funda de para el polvo.