Cajas de esterilización para pipetas
Proveedor: BOCHEM
8870 8871 8872 8873 8874
612-1626EA 146 EUR
612-1626 612-1627 612-1628 612-1629 612-1630
Cajas de esterilización para pipetas
Cajas Recipientes de esterilización de pipetas
Acero inoxidable, con base cuadrada, autoclavable.
  • Se puede esterilizar en autoclave a +121 °C y a +205 °C
El fondo y la parte inferior de la tapa están recubiertos de silicona para minimizar el riesgo de dañar las pipetas durante el transporte y la esterilización