Microplacas BRANDplates® de 96 pocillos para inmunología
Proveedor: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 247 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Microplacas BRANDplates® de 96 pocillos para inmunología
Microplacas Microplacas para inmunología
PS, sólido o con base transparente. Las placas están disponibles con diferentes formas de pozo (fondo en U redondo, fondo en V cónico, fondo plano en F o fondo plano en C-con bordes curvos), en diferentes colores y con una selección de superficies tratadas.
  • Todas las placas BRANDplates® están etiquetadas alfanuméricamente, son apilables y compatibles con los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas estándar de 96 pocillos disponen de un código alfanumérico de colores que identifica el tipo de superficie (cultivo celular tratado en naranja, tratado inmunológicamente en azul, sin tratar en gris)
  • Las placas blancas proporcionan la máxima reflexión y la mínima interferencia durante las mediciones con luminiscencia; las placas negras proporcionan una retrodispersión lumínica mínima durante los análisis fluorescentes
immunoGrade™: La superficie de las placas está optimizada para inmovilizar IgG, con alta capacidad de fijación de moléculas con regiones hidrófilas e hidrófobas. Las placas con superficie immunoGrade™ son la mejor elección para aplicaciones ELISA estándar.
hydroGrade™: Superficie muy hidrófila. La solución perfecta para unir moléculas con predominio de regiones hidrófilas. Las placas con superficie hydroGrade™ se pueden usar para análisis en fase líquida con componente hidrófobos.
lipoGrade™:Superficie muy hidrófoba (lipófila). La solución perfecta para unir moléculas con regiones hidrófobas. Las microplacas con superficies lipoGrade™ se pueden usar para análisis en fase líquida con componentes hidrófilos.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Certificaciones: Las placas BRANDplates® no son citotóxicas conforme a la norma ISO 10993-5, carecen de endotoxinas (<0,01 UE/ml) y de ADN, ADNasa y ARNasa.