Mezclas de reacción para qPCR FastMix PerfeCTa®
Proveedor: Quantabio
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 1140 EUR
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
Mezclas de reacción para qPCR FastMix PerfeCTa®
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
FastMixes incluyen tampones y estabilizadores optimizados para una máxima eficacia, reproducibilidad y sensibilidad de la PCR con las sondas TaqMan® y TaqMan® MGB. Un componente fundamental de PerfeCTa® qPCR FastMixes es la Taq DNA polimerasa AccuFast™ que permite la activación instantánea y una cinética de polimerización rápida. Tras la inactivación por calor (20 segundos a 95 °C), los anticuerpos se desnaturalizan de forma irreversible, liberando la Taq DNA polimerasa completamente activa y sin modificar. Esto estimula la extensión específica y eficaz del cebador con la comodidad del ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente. FastMixes proporciona la máxima eficacia, sensibilidad y especificidad de la PCR y una señal fluorescente fuerte tanto con condiciones de ciclos rápidos como convencionales.