Kits de extracción de gel E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
D2500-02EA 296 EUR
D2500-02 D2500-01 D2500-00
Kits de extracción de gel E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
La purificación de DNA en gel es una técnica común utilizada para el aislamiento de fragmentos de DNA específicos. Sin embargo, la mayoría de los métodos no eliminan completamente la agarosa (lo que puede generar problemas en las manipulaciones posteriores), cortan el DNA o dan como resultado rendimientos muy bajos.
  • Recuperación de DNA de gel de agarosa en menos de 15 minutos
  • Los tampones optimizados garantizan DNA puro
  • No son necesarias extracciones orgánicas
  • El DNA purificado es adecuado para cualquier aplicación posterior
El Kit de extracción de gel E.Z.N.A.® utiliza la tecnología de columnas de centrifugación de DNA HiBind® para recuperar bandas de DNA de 70 bp a 20 kb de longitud de todos los tipos de gel de agarosa con rendimientos de hasta el 85%. El Kit de extracción de gel E.Z.N.A.® MicroElute está diseñado para purificar fragmentos de DNA a partir de geles de agarosa con un pequeño volumen de elución de 10 a 15 µl.
Las columnas Q-spin no tienen tapón para permitir el procesamiento rápido de varias muestras. Estas columnas ofrecen un rendimiento elevado y se pueden usar en protocolos de centrifugación. Las columnas V-spin tienen un tapón acoplado y una salida Luer estándar en la parte inferior para una conexión fácil sin fugas a un colector de vacío o una aguja con la parte central de tipo Luer. Estas columnas se pueden usar para protocolos tanto de centrifugación como de vacío.