Actualización opcional
Proveedor: HUBER
9496 9495
461-0099EA 1130 EUR
461-0099 461-0098
Actualización opcional
Software Software de laboratorio
The Pilot ONE® controllers can be upgraded giving post sale flexibility by means of their easy to use 'Plug and Play' technology. Upgrades providing additional functionality are very easy, simply enter an activation code. All units listed above are supplied with 'Basic' Pilot ONE® controllers which can be upgraded to Pilot ONE® 'Exclusive' which has additional features allowing.
  • Pantalla gráfica y resolución de la pantalla de 0,1 y 0,01 °C
  • Tres programas, cada uno con 5 pasos y pantalla de menú compacta o completa
  • Función de rampa
  • True Adaptive Control (TAC)
  • Función de control externo
Pilot ONE® 'Professional' permite:
Rampa no lineal
Diez programas, con un total de 100 pasos de programa
Menús de usuario y del administrador
Función de segundo valor seleccionado
Opción de control de la temperatura externa a través de un sensor PT100 externo