qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Proveedor: Quantabio
Esta SuperMix es una mezcla de reacción para la qPCR lista para usar y concentrada 2X que contiene todos los componentes, excepto los cebadores, las sondas y el molde. El sistema transciende a las múltiples limitaciones de las MasterMix para PCR convencionales, permitiendo la amplificación sin errores de hasta cinco secuencias diana en un único tubo. La supresión de amplicones de bajo número de copias por dianas de referencia de alto número de copias en la amplificación es un problema frecuente en la PCR múltiplex. Esto puede conducir a errores o enmascarar la aparente representación y cuantificación de las secuencias diana con bajo número de copias. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix proporciona un intervalo dinámico y sensibilidad para qPCR múltiples que es comparable a la de ensayos con sonda de qPCR singleplex sin la necesidad de concentraciones de cebador limitantes o variables.
Un componente fundamental de esta Supermix es la Taq DNA polimerasa AccuStart con anticuerpos monoclonales que se unen a la polimerasa y la mantienen inactiva antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR. Tras la activación por calor (2 minutos a 95 °C), los anticuerpos se desnaturalizan de forma irreversible, liberando la Taq DNA polimerasa completamente activa y sin modificar. Esto permite la extensión específica y eficaz del cebador con la comodidad del ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.