Circuladores de refrigeración de control compatibles
Proveedor: HUBER
2019.0001.01 2023.0001.01 2022.0001.01 2021.0001.01 2020.0002.01 2025.0001.01 2017.0001.01 2017.0002.01 2018.0001.01 2018.0002.01 2024.0001.01 2025.0002.01 2027.0001.01 2027.0002.01 2026.0005.01 2036.0001.01 2019.0004.01 2020.0010.01 2021.0005.01 2044.0001.01 2044.0002.01 2045.0001.01 2045.0004.01
461-1063EA 15550 EUR
461-1063 461-1068 461-6463 461-0620 461-1065 461-1069 461-6460 461-1060 461-6461 461-1061 461-0567 461-1070 461-1072 461-1073 461-1071 461-1074 461-1064 461-1067 HUBE2021.0005.01 HUBE2044.0001.01 HUBE2044.0002.01 HUBE2045.0001.01 HUBE2045.0004.01
Circuladores de refrigeración de control compatibles
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
These compact refrigerated circulators with insulated refrigeration baths are ideal for direct temperature control from −90 up to +200 °C. The low bath volume and high heating and cooling capacity means short heating and cooling rates, which can be increased by using the optional displacement inserts. Optional calibration inserts enable circulators to be used as calibration baths.
  • Pilot ONE® es intercambiable y puede usarse como control remoto (con un cable de datos opcional)
  • El controlador puede actualizarse en cualquier momento con funcionalidad mejorada (paquetes Exclusive and Professional E-grade®). La versión básica se ofrece en 6 idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano y ruso)
  • La resolución de la pantalla es de 0,1 °C que puede cambiarse a 0,01 °C (paquete Exclusive E-grade®); la pantalla puede personalizarse según las preferencias de los usuarios y la información importante, p. ej., temperatura seleccionada, real interna o de proceso, puede mostrarse en un formato grande
  • Potente bomba de presión/succión de velocidad variable con control de presión variable (VPC); la velocidad se controla de forma escalonada
  • El usuario puede fijar las alarmas visual y acústica limitando el intervalo de temperatura y programar la unidad con sus funciones de reloj y calendario para el arranque automático sin supervisión
All models have Active Cooling Control for cooling power control at the maximum working temperature and an automatic cooling power regulation which saves energy and reduces heat dissipation into the laboratory. Units feature a PT100 sensor connection, adjustable over-temperature and level protection, low liquid level warning and a drain positioned at the front for easy emptying. Natural refrigerant is available as an option, please enquire for details. All models feature the Pilot ONE® controller which offers a brilliant 14,5 cm touchscreen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Capacidad máxima de la bomba:
25 L/min, presión de 700 mbares, 18,5 L/min, succión de 400 mbares
Certificaciones: Conforme a la norma DIN 12876, clase de seguridad III, FL.
Información para pedidos: Todos los modelos tienen una bomba de presión/succión de velocidad variable que puede utilizarse para aplicaciones externas abiertas o cerradas.
Precaución: * Capacidad de enfriamiento a +200; +100, +20, 0, −20, −30; −40;−40;−80 y −90 °C.
** con inserción de desplazamiento.
Hay disponibles modelos que cubren el intervalo de −90 a +200 °C y de unidades de refrigeración por agua; solicite información adicional.