Cooling circulators, with natural refrigerant
Proveedor: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 5660 EUR
461-0142 461-0143 461-0564
Cooling circulators, with natural refrigerant
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Baños con circuladores extraíbles
These circulators, with insulated refrigeration baths, are designed for direct temperature control from −30 up to +200 °C.
  • Pilot ONE® es intercambiable y puede usarse como control remoto (con un cable de datos opcional)
  • El controlador puede actualizarse en cualquier momento con funcionalidad mejorada (paquetes Exclusive and Professional E-grade®); la versión básica se ofrece en seis idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano y ruso)
  • La resolución de pantalla es de 0,1 °C, la pantalla puede adaptarse a las preferencias de los usuarios y la información importante, p. ej., temperatura seleccionada, real interna o de proceso, puede mostrarse en un formato mayor
  • Potente bomba de presión/succión de velocidad variable con control de presión variable (VPC)
  • El usuario puede fijar las alarmas visual y acústica limitando el intervalo de temperatura y programar la unidad con sus funciones de reloj y calendario para el arranque automático sin supervisión
The Pilot ONE® controller offers a brilliant 5,7" touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Capacidad máxima de la bomba: Pilot ONE®(CC-E): 27 L/min, 700 mbares, 25 L/min, 400 mbares (succión).
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certificaciones: Cumple con la norma DIN 12876, Seguridad Clase III, FL
Precaución: *Capacidad de enfriamiento a 0, ‒10 y ‒20 °C.