Dispensadores y valoradores electrónicos para botellas, opus®
Proveedor: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 2366 EUR
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Dispensadores y valoradores electrónicos para botellas, opus®
Dispensadores de la parte superior del frasco
Dispensadores y valoradores para botellas seguros y fiables que proporcionan una precisión de dispensación motorizada extremadamente sensible. Estos dispositivos funcionan junto con controladores remotos de pantalla táctil que proporcionan un control electrónico completo sobre todas las funciones del instrumento.
  • Los controladores proporcionan instrucciones al usuario guiadas por menús en una pantalla táctil de TFT en color
  • Función gradual que ofrece la capacidad de dispensar varios incrementos de volumen a partir de un único llenado del cilindro
  • Las